Key Documents
704784
Sigma-Aldrich
2-Carboxyphenylboronic acid dihydrate
동의어(들):
2-(Dihydroxyboryl)benzoic acid, 2-Boronobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7BO4 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
201.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
powder
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.O.OB(O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4.2H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4,11-12H,(H,9,10);2*1H2
InChI key
XHFHPLIGSGHNOD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)