주요 문서
704385
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl-13C6-hydrazine
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
p-Nitrophenyl-13C6-hydrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6H7N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
159.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
mp
156 °C (dec.)
질량 이동
M+6
SMILES string
NN[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
KMVPXBDOWDXXEN-IDEBNGHGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)