Key Documents
704245
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium manganite
composite cathode powder, LSM-20/YSZ, ≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
분석
≥99%
형태
powder
구성
(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
응용 분야
battery manufacturing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
LSM mixed with yttria-stabilized zirconia (YSZ) can be used in the cathodes for solid oxide fuel cells (SOFCs).
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Gorte RJ
Material Matters, 5(4) null