주요 문서
704237
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium manganite
greener alternative
composite cathode powder, LSM-20/GDC10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NA.23
형태
solid
구성
Ce0.9Gd0.1O2, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
표면적
4-8 m2/g
입자 크기
0.4-0.9 μm (Horiba-centrifugal)
응용 분야
battery manufacturing
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
LSM is one of the materials that is useful as an electrode material in solid oxide fuel cells.
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Development of lanthanum strontium manganite perovskite cathode materials of solid oxide fuel cells: a review.
Jiang SP
J. Mater. Sci., 43(21), 6799-6833 (2008)