주요 문서
704229
Sigma-Aldrich
Nickel oxide - Yttria-stabilized zirconia
≥99%, general applications, NiO/YSZ
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
60 wt. % NiO · 40 wt. % (Y2O3ZrO2)
UNSPSC 코드:
26111700
분석
≥99%
형태
powder
구성
NiO, 60 wt. %
Y2O3-ZrO2, 40 wt. %
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)