주요 문서
700495
Sigma-Aldrich
Phenylacetyl-1-13C chloride
99 atom % 13C
동의어(들):
2-Phenylacetyl-1-13C chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH213COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
155.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
liquid
bp
94-95 °C/12 mmHg
density
1.176 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
InChI key
VMZCDNSFRSVYKQ-VJJZLTLGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)