주요 문서
699748
Sigma-Aldrich
(3-Mercaptopropyl)trimethoxy-d9-silane
98 atom % D, 95% (CP)
동의어(들):
3-(Trimethoxy-d9-silyl)-1-propanethiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3O)3Si(CH2)3SH
Molecular Weight:
205.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
95% (CP)
형태
liquid
bp
213-215 °C (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+9
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])O[Si](CCCS)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI key
UUEWCQRISZBELL-GQALSZNTSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)