주요 문서
699721
Sigma-Aldrich
Phthalic-13C6 acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
1,2-Benzene-13C6-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C2H6O4
Molecular Weight:
172.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
powder
mp
210-211 °C (dec) (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-IDEBNGHGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)