추천 제품
Grade
electronic grade
분석
99.995% trace metals basis
양식
solid
분자량
average Mn 15,000-45,000
설명
(>95% head-to-tail regioregular (HNMR))
mp
238 °C
solubility
chloroform, trichlorobenzene, chlorobenzene, toluene, and xylenes: soluble
형광
λex 450 nm; λem 575 nm
오비탈 에너지
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
OPV 기기 성능
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
PDI
≤2
반도체 특성
P-type (mobility=10−4 - 10−1 cm2/V·s)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable