주요 문서
698229
Sigma-Aldrich
4-Tolylboronic acid MIDA ester
97%
동의어(들):
6-Methyl-2-p-tolyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
247.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
powder
mp
197-202 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C12H14BNO4/c1-9-3-5-10(6-4-9)13-17-11(15)7-14(2)8-12(16)18-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
XXJWDGQXUAQEKD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)