주요 문서
697311
Sigma-Aldrich
Cyclopropylboronic acid MIDA ester
97%
동의어(들):
Cyclopropylboronic acid methyliminodiacetic acid anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
197.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
183-193 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CC2
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-10-4-7(11)13-9(6-2-3-6)14-8(12)5-10/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
LLXFTRDFBQZFSN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)