주요 문서
696137
Sigma-Aldrich
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene
97%
동의어(들):
3-(4-Methoxyphenyl)propyl bromide, 4-(3-Bromopropyl)anisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
229.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.548
bp
104-106 °C/0.2 mmHg
density
1.311 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
COc1ccc(CCCBr)cc1
InChI
1S/C10H13BrO/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI key
CPHLODVMQBMDNC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)