주요 문서
696056
Sigma-Aldrich
Iodoethane-13C2,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Ethyl-13C2,15N iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD313CD2I
Molecular Weight:
162.98
UNSPSC 코드:
12352108
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
liquid
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
density
2.036 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
I[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[2H]
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)