주요 문서
694649
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe/ZnS
530, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
동의어(들):
QD, Quantum dot semiconductor nanocrystal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
Quality Level
양식
dispersion
재고 정보
not available in USA
농도
5 mg/mL in toluene
입자 크기
3.3 nm
bp
110 °C
density
0.865 g/mL at 25 °C
ε (흡광계수)
0.065 x 105 M-1cm-1
형광
λex 515 nm; λem 530 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Green emitting quantum dot nanoparticles
법적 정보
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
closed cup
Flash Point (°C)
closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Liisa M Hirvonen et al.
Journal of biophotonics, 13(2), e201960099-e201960099 (2019-10-30)
We report on wide-field time-correlated single photon counting (TCSPC)-based fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) with lightsheet illumination. A pulsed diode laser is used for excitation, and a crossed delay line anode image intensifier, effectively a single-photon sensitive camera, is used