주요 문서
693448
SAFC
Shi Epoxidation Oxazolidinone Ethyl Catalyst
greener alternative
90%
동의어(들):
(3aR,5′S,7aR)-3′-(4-Ethylphenyl)-dihydro-2,2-dimethyl-spiro[6H-1,3-dioxolo[4,5-c]pyran-6,5′-oxazolidine]-2′,7(4H)-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
347.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D −17.0°, c = 0.5 in chloroform
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
139-143 °C
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C18H21NO6/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)19-10-18(25-16(19)21)15(20)14-13(9-22-18)23-17(2,3)24-14/h5-8,13-14H,4,9-10H2,1-3H3/t13-,14-,18+/m1/s1
InChI key
FLYFZOSQSKQBNR-LBTNJELSSA-N
관련 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
애플리케이션
Asymmetric epoxidation organocatalyst.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)