주요 문서
691992
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethyl bromide
97%
동의어(들):
1-(2-Bromoethyl)-2-nitrobenzene, 2-(2-Bromoethyl)nitrobenzene, 2-(o-Nitrophenyl)ethyl bromide, o-Nitrophenethyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
230.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
bp
127-130 °C/1 mmHg
mp
34-38 °C
작용기
bromo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
InChI key
SJLIPOVZERLCNL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Reduction at carbon cathodes
  • N-(ureidoalkyl)benzylpiperidines as CCR3 receptors antagonists
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)