주요 문서
689238
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥97%
동의어(들):
3-Bromo-α,α,α-trifluoroacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4BrF3O
CAS Number:
Molecular Weight:
253.02
Beilstein:
2329910
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥97%
≥97.0% (GC)
Quality Level
분석
≥97%
≥97.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.504
density
1.637 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI key
JOKNUXPHMQZTQB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)