주요 문서
689122
Sigma-Aldrich
O,O′-1,3-Propanediylbishydroxylamine dihydrochloride
98%
동의어(들):
O,O′-Diaminopropane-1,3-diol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H10N2O2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
179.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
crystals
불순물
≤1.0% water
SMILES string
NOCCCON.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/2ClH/h2*1H
InChI key
IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for preparation of:
  • Dinitrobenzamide-TEMPO derivatives
  • Oxa-azamacrocycles
  • Adamantylalkoxyurea derivatives
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)