주요 문서
686557
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-1-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Isobutane-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CH13CH3
Molecular Weight:
59.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
gas
bp
-12 °C (lit.)
mp
-160 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(C)[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1
InChI key
NNPPMTNAJDCUHE-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-117.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-83 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)