주요 문서
686514
2,2,2-Trichloro-N,N-dimethyl-13C2-acetamide
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
동의어(들):
2,2,2-Trichloro-N,N-dimethyl-13C2-acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C2H6Cl3NO
Molecular Weight:
192.44
UNSPSC 코드:
12352101
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
형태
liquid
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C(Cl)(Cl)Cl)N([13CH3])[13CH3]
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)