주요 문서
685208
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-iodoaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5ClIN
CAS Number:
Molecular Weight:
253.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
40-44 °C
작용기
chloro
iodo
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChI key
FEOMAFDDLHSVMO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)