분석
97%
양식
solid
mp
136-140 °C
작용기
iodo
SMILES string
Cc1n[nH]c(C)c1I
InChI
1S/C5H7IN2/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h1-2H3,(H,7,8)
InChI key
MZZXIXHKDJNBJQ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable