Key Documents
682861
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzoylchloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H11ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
246.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
powder
mp
97-105 °C
작용기
acyl chloride
phenyl
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI key
ICEKEZSKMGHZNT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)