주요 문서
68259
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate
≥97.0% (GC)
동의어(들):
Ethyl trans-γ-oxosenecioate, Ethyl trans-3-methyl-4-oxo-2-butenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
Beilstein:
1704098
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.461
bp
195-202 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
aldehyde
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI key
YLFXEUMFBVGYEL-GQCTYLIASA-N
기타 정보
C5-aldehydic ester useful for the synthesis of isoprenoids by Wittig reaction
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
E. Aig et al.
Synthetic Communications, 17, 419-419 (1987)