주요 문서
681997
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl bromide
97%
동의어(들):
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene, 1-Bromomethyl-3,4-dichlorobenzene, 4-(Bromomethyl)-1,2-dichlorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrCl2
Molecular Weight:
239.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.607
density
1.650 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
chloro
SMILES string
Clc1ccc(CBr)cc1Cl
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
InChI key
XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)