Key Documents
681490
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylsilyl)pyridine
90%
동의어(들):
Dimethyl(2-pyridyl)silane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C5H4N)Si(CH3)2H
CAS Number:
Molecular Weight:
137.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
refractive index
n20/D 1.499
density
0.915 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[SiH](C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H11NSi/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6,9H,1-2H3
InChI key
FTSXFFCALJHVGU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
A useful scaffold for a number of reactions including hydrosilylation, cross-coupling, and olefination.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
105.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
Itami, K.; Yoshida, J.
Synlett, 157-157 (2006)