주요 문서
680311
Sigma-Aldrich
S-Trioxane-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
1,3,5-Trioxane-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
93.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
형태
solid
mp
59-62 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
[13CH2]1O[13CH2]O[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
BGJSXRVXTHVRSN-VMIGTVKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
113.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
45 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)