주요 문서
678724
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-3-hydroxypropionate
95%
동의어(들):
2-Chloro-3-hydroxypropionic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
138.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
95%
Quality Level
분석
95%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.4536
bp
105-108 °C/20 mmHg
density
1.319 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
ester
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(Cl)CO
InChI
1S/C4H7ClO3/c1-8-4(7)3(5)2-6/h3,6H,2H2,1H3
InChI key
IPNQALYYANAHGS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)