주요 문서
678570
Sigma-Aldrich
5-Methylfuran-2-carbonyl chloride
97%
동의어(들):
5-Methyl-2-furoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
27-31 °C
작용기
acyl chloride
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3
InChI key
ZURUVZFDEVKNCE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
196.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)