678562
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene monooxide
kanata purity
동의어(들):
(2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl}-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, S,S-Me-BozPhos
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H28OP2
Molecular Weight:
322.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +170, c = 1 in chloroform
mp
105-115 °C
작용기
phosphine oxide
phosphine
SMILES string
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3(=O)[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28OP2/c1-13-9-10-14(2)20(13)17-7-5-6-8-18(17)21(19)15(3)11-12-16(21)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
InChI key
ORZVYNTUPREFTI-VGWMRTNUSA-N
법적 정보
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.