About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4D8HNO
CAS Number:
Molecular Weight:
95.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
bp
126-130 °C
density
1.086 g/mL at 25 °C
SMILES string
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
YNAVUWVOSKDBBP-SVYQBANQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.