주요 문서
675318
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, ~157 nm particle size, 0.25 mM in H2O, contains citrate as stabilizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ag
CAS Number:
Molecular Weight:
107.87
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
양식
dispersion
nanoparticles
포함
citrate as stabilizer
농도
0.25 mM in H2O
refractive index
n20/D 1.333
입자 크기
~157 nm
density
0.991 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)