Key Documents
670936
Sigma-Aldrich
O-(2-Carboxyethyl)polyethylene glycol
5,000
동의어(들):
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol 3400 monoacid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(CH2CH2O)nCH2CH2COOH
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)