주요 문서
670308
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
95% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21NO
CAS Number:
Molecular Weight:
267.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95% (HPLC)
광학 순도
ee: ≥99.5% (HPLC)
작용기
ether
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChI key
CGUGCZSRPDCLBT-QGZVFWFLSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)