주요 문서
670278
Sigma-Aldrich
O-[N-(6-Maleimidohexanoyl)aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]polyethylene glycol 3,000
Mp 3,000
동의어(들):
Polyethylene glycol, alpha-[2-[[6-(2,5-dihydro-2,5-dioxoo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]amino]ethyl]-omega-[3-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-3-oxopropoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
분자량
Mp 3,000
Quality Level
Ω-끝
NHS ester
α-끝
maleimide
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)