주요 문서
669695
Sigma-Aldrich
Ethyl fumaroyl chloride
≥97.0%
동의어(들):
(E)-3-(Chloroformyl)-acrylic acid ethyl ester, Ethyl fumaryl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
162.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.463
작용기
acyl chloride
ester
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C6H7ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
InChI key
YYLWXDIGYFPUSK-ONEGZZNKSA-N
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)