주요 문서
669512
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium L-(+)-lactate
≥95% (HPLC)
동의어(들):
EMIM Lactate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
작용기
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H6O3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
InChI key
RJCLZEKYUQKDAL-WNQIDUERSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)