주요 문서
666491
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinylboronic acid
90%
동의어(들):
(2,4-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, (2,6-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, 2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dimethoxy-5-Pyrimidineboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2(C4HN2)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
양식
solid
불순물
5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
mp
113-117 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ncc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C6H9BN2O4/c1-12-5-4(7(10)11)3-8-6(9-5)13-2/h3,10-11H,1-2H3
InChI key
LKGKUACPLXCVOF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)