주요 문서
666394
Sigma-Aldrich
Methyl-12C-amine-15N hydrochloride
99.9 atom % 12C, 99 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH315NH2 ·HCl
Molecular Weight:
69.50
UNSPSC 코드:
12352101
동위원소 순도
99.9 atom % 12C
99 atom % 15N
형태
solid
mp
232-234 °C
SMILES string
[13CH3][15NH2].Cl
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)