주요 문서
665509
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10F3N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
189.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
155-159 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.FC(F)(F)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h5,10H,1-4H2;1H
InChI key
KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactnat for:
  • C,N-cross coupling reactions
  • Synthesis of dopamine D3 receptor antagonists
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)