Key Documents
664901
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,1,1-d3 sulfide
99 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
(Methyl sulfide)-1,1,1-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SCD3
CAS Number:
Molecular Weight:
65.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
vapor pressure
8.02 psi ( 20 °C)
동위원소 순도
99 atom % D
분석
98% (CP)
분자량
65.16
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
density
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])SC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3
InChI key
QMMFVYPAHWMCMS-FIBGUPNXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-37 °C - closed cup