Key Documents
662569
Sigma-Aldrich
Sodium oleate-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
동의어(들):
Oleic-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9 acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)313CH2CO2Na
Molecular Weight:
313.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥99% (CP)
형태
solid
mp
232-235 °C
질량 이동
M+9
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C\[13CH]=C/[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1,17+1;
InChI key
BCKXLBQYZLBQEK-QWOZKYFASA-M