주요 문서
662127
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-1,2,3,4-13C4-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C19H45NO4 · HCl
Molecular Weight:
440.04
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
166 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i16+1,17+1,18+1,23+1;
InChI key
GAMKNLFIHBMGQT-GDTWUBLWSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)