주요 문서
661368
Sigma-Aldrich
Diethyleneglycol diacetate
97%
동의어(들):
2,2′-Oxybisethanol diacetate, Bis(2-acetoxyethyl) ether, Oxydiethylene acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(H3CCO2CH2CH2)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
190.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.431
density
1.101 g/mL at 25 °C
작용기
ester
ether
SMILES string
CC(=O)OCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O5/c1-7(9)12-5-3-11-4-6-13-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
InChI key
UBPGILLNMDGSDS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)