About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15D7H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
218.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
추천 제품
동위원소 순도
97 atom % D
양식
solid
SMILES string
[2H]CC(C)(C)c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)C(C)(C)C[2H])C([2H])([2H])[2H]
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.