주요 문서
658863
Sigma-Aldrich
Octyl-β-D-glucopyranoside-d24
98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14D24H4O6
Molecular Weight:
316.52
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
NMR: suitable
bio NMR: suitable
질량 이동
M+22
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[C@]1([2H])O[C@]([2H])(C([2H])([2H])O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C13H26O6/c1-2-3-4-5-6-7-18-13-12(17)11(16)10(15)9(8-14)19-13/h9-17H,2-8H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D,12D,13D
InChI key
NIDYWHLDTIVRJT-RQRBGYQQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)