주요 문서
299243
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N potassium salt
98 atom % 15N
동의어(들):
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N, Potassium phthalimide-15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4K15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
Beilstein:
3639404
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[K][15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i9+1;
InChI key
FYRHIOVKTDQVFC-DLBIPZKSSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 663-663 (1994)