주요 문서
658626
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
2-Methyl-2-propanol-13C4, tert-Butyl alcohol-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(13CH3)313COH
CAS Number:
Molecular Weight:
78.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2]O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-JCDJMFQYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)