주요 문서
658324
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(OCH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
120-124 °C
작용기
aldehyde
nitro
SMILES string
COc1cc(ccc1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
LEBUUZXTHMCZQZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block used in the preparation of 5-aryloxazoles.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Heterocycles, 68, 167-167 (2006)
Organic Process Research & Development, 6, 677-677 (2002)