분석
96%
형태
solid
mp
345-347 °C (lit.)
작용기
nitro
SMILES string
Oc1nc2ccc(cc2nc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5N3O4/c12-7-8(13)10-6-3-4(11(14)15)1-2-5(6)9-7/h1-3H,(H,9,12)(H,10,13)
InChI key
RYMLSFWVYNAKAR-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.